Learn More
Falcon™ Pipettes de transfert jetables en plastique
En PE monobloc très résistant
Marque: Falcon™ 357575
98.71 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
En PE monobloc très résistant
- Conception en PE monobloc très résistant
- Une seule pression verse 3 ml dans cette pipette de transfert de 6 pouces
- La petite pointe garantit une reproduction de la taille des gouttes homogène
- Graduations à 1 ml et 2 ml
Spécification
Polyéthylène | |
Oui | |
500/boîte | |
3 ml | |
Pipette de transfert Falcon™ |
Stérile | |
1, 2 mL | |
Emballage individuel | |
15,2 cm | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25