Learn More
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité
Ballon de Peleus, aide au pipetage simple. L’évacuation s’effectue via une vanne automatique En appuyant sur les vannes, le liquide est aspiré, distribué ou purgé La vanne automatique amovible permet également un nettoyage efficace de l’intérieur
Marque: Buerkle™ 7554-0002
Description
- Pour toutes les pipettes de 100 ml
- Disponible dans différentes couleurs
Spécification
Rouge | |
Bille | |
Pipettes jusqu’à 100 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.