Learn More
Epredia™ Coloration de l’éosine-Y Shandon™
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Epredia™ Shandon™, un contre-colorant cytoplasmique à action rapide.
Marque: Epredia™ 6766007
146.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24374" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Thermo Scientific™ Shandon™, une coloration de contraste cytoplasmique à action rapide et pH ajusté pour une pénétration maximale du colorant.
- prêts à l’emploi
- Fournit des résultats homogènes
- Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
- Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
- Existe en formulation alcoolique ou aqueuse
Spécification
Alcoolisée | |
1 L |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl, alcohol, methyl alcohol, isopropyl alcohol, acetic acid, eosin-Y dye