Learn More
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité
Ballon de Peleus, aide au pipetage simple. L’évacuation s’effectue via une vanne automatique En appuyant sur les vannes, le liquide est aspiré, distribué ou purgé La vanne automatique amovible permet également un nettoyage efficace de l’intérieur
21.78€
Spécification
Type | Bille |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pipettes jusqu’à 100 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10777964
|
Buerkle™
7554-0005 |
Bleu |
21.78€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10496263
|
Buerkle™
7554-0002 |
Rouge |
21.78€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour toutes les pipettes de 100 ml
- Disponible dans différentes couleurs
Spécification
Bille | |
Pipettes jusqu’à 100 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité