Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1
Intégrez les accessoires de remplisseur de pipettes S1 Thermo Scientific™ au remplisseur de pipettes S1.
Marque: Thermo Scientific™ 9068
53.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ajoutez ces accessoires à votre remplisseur de pipettes S1 et prolongez son utilisation.
Caractéristiques :- Le support mural et le support de table permettent un rangement optimal entre deux applications. Rechargez la poire pour pipette à partir des deux modèles de portoirs en branchant le chargeur sur une prise d’alimentation. Rangez la poire pour pipette lorsque vous travaillez sous des hottes à flux laminaire pour économiser de l’espace.
- L’ailette du portoir permet de régler la poire pour pipette sans avoir à retirer ou vider la pipette sérologique.
- Le filtre facile à changer empêche la contamination croisée de la pipette par des aérosols ou des liquides, grâce à un adaptateur en silicone autoclavable.
- Le support de pipettes de 1 ml assure aux pipettes de 1 ml un rangement aussi sécurisé que celui des pipettes de plus grande taille.
Remarque :
L’ailette du portoir n’est ni utilisable, ni vendue aux États-Unis et ne peut pas être importée aux États-Unis.
Spécification
Poire pour pipette S1 | |
Alimentation universelle |
Vidéos
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.