Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1
Intégrez les accessoires de remplisseur de pipettes S1 Thermo Scientific™ au remplisseur de pipettes S1.
21.15€ - 181.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10339352
![]() |
Thermo Scientific™
4580560 |
Filtre de pipettes, non stérile |
46.10€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10193923
![]() |
Thermo Scientific™
9057 |
Filtre de pipettes, stérile |
170.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10030524
![]() |
Thermo Scientific™
9064 |
Couvre-nez |
181.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10200124
|
Thermo Scientific™
9065-11 |
Adaptateur en silicone pour pipettes sérologiques |
91.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10375474
![]() |
Thermo Scientific™
9066-11 |
Support avec fixation murale |
24.64€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10335524
![]() |
Thermo Scientific™
9067 |
Support de table |
43.94€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11866244
![]() |
Thermo Scientific™
9068 |
Alimentation universelle |
72.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11992181
![]() |
Thermo Scientific™
9069 |
Portoir à ailette |
21.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ajoutez ces accessoires à votre remplisseur de pipettes S1 et prolongez son utilisation.
Caractéristiques :- Le support mural et le support de table permettent un rangement optimal entre deux applications. Rechargez le remplisseur de pipette à partir des deux modèles de portoirs en branchant le chargeur sur une prise d’alimentation. Rangez le remplisseur de pipettes lorsque vous travaillez dans des armoires à flux laminaire pour économiser de l’espace.
- L’ailette du portoir permet de régler le remplisseur de pipettes sans avoir à retirer ou vider la pipette sérologique.
- Le filtre facile à changer prévient la contamination croisée de la pipette par des aérosols ou des liquides, grâce à un adaptateur en silicone autoclavable.
- Le support de pipettes de 1 ml assure aux pipettes de 1 ml un rangement aussi sécurisé que celui des pipettes de plus grande taille.
Remarque :
L’ailette du portoir n’est pas utilisable ni vendue aux États-Unis et ne peut pas être importée aux États-Unis.
Spécification
Poire pour pipette S1 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.