Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
Marque: Fisherbrand™ 001.2940
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
0,3125 in | |
1,625 in | |
40mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
8mm | |
10/Bte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques > Dimensions (dia. x L) : 8 x 40 mm (dia. x L)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu