Promotional price valid on web orders only. Your contract pricing may differ. Interested in signing up for a dedicated account number?
Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
Manufacturer:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Additional Details : Poids : 0.40000kg
 View more versions of this product
Catalog No. 11785134
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View substitute products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Specifications
Specifications
Autoclavables
Blanc
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
25 mm
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
8 mm
10/Bte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates