Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
Marque: Fisherbrand™ 1001955
Description
- Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
- Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
- Poignées de transport ergonomiques en plastique
- Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
- Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d’évacuation via un bouton latéral
- Panneau de commande disposé de sorte que le liquide ne puisse pas pénétrer les composants électroniques
- Touche de fonction de dégazage
Spécification
Boîtier en acier inox V2A et cuve en acier inox V2A | |
2,75 L | |
230 VAC, 50/60 Hz, 280 W | |
Elmasonic S 30 (H) | |
3,3kg |
230 VCA | |
179 x 300 x 214 mm (P x l x H) | |
Laboratoire, secteur médical, laboratoire dentaire, bijouterie, secteur horloger, optique, atelier et entretien, industrie | |
30°C à 80°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
-
Fisherbrand Ultrasonic baths S series
Accessoires et services
-
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherb... COUVERCLE PLASTIQUE 2,75/4,25Lcouvercle Code produit: 10560243
39.35€ / 1 pièce -
Elma™ Nettoyant concentré EC110 DETERGENT EC 110 BIOSON BIDON 25L Code produit: 11791359
549.00€ / 25L