Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeur à ultrasons P-Series
Les bains-marie à ultrasons Fisherbrand™ série Ps possèdent un affichage numérique pratique des paramètres définis et des paramètres de fonctionnement, une cuve en acier inox résistante à la cavitation, des poignées ergonomiques pour un positionnement simple et un couvercle durable permettant de réduire le bruit et l’évaporation de la solution.
Marque:  Fisherbrand™ 1013804
Code produit. 11758029
  • 3365.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour toutes les applications des laboratoires analytiques, industriels et médicaux, y compris les applications de nettoyage intensif.
  • Beaucoup plus puissant que les unités à ultrasons classiques
  • Pratique et facile à utiliser avec un affichage clair indiquant les paramètres définis et réels
  • Multi-fréquence
  • 37kHz pour les applications standard
  • 80 kHz pour un temps de nettoyage prolongé, idéal pour le traitement d’articles très petits et sensibles
  • Les unités sont dotées de fonctions de commande normales, d’impulsion, de balayage, de dégazage et de puissance
  • Robinet de vidange latéral et conduite d’évacuation arrière pour éliminer la solution utilisée
  • Le mode d’impulsion puissant élimine les contaminants tenaces
  • Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Informations sur la commande
Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Spécification
Spécification
Cuve et boîtier en acier inox V2A
18 L
230 VCA, 1400 W
P 180 H
8,5 kg
230 VCA
340 x 390 x 321 mm
Applications professionnelles dans les laboratoires d’analyse et médicaux et dans les processus de production industrielle
5°C à 40°C
Vidéos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Nettoyeur à ultrasons P-Series > Capacité : 18 l