Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Couvercle pratique pour compléter votre nettoyeur à ultrasons S-Line. Les couvercles Fisherbrand™ pour nettoyeurs à ultrasons S-Line sont fabriqués à partir de plastique bleu durable.
Marque:  Fisherbrand™ 1003281
Code produit. 10560243
  • 39.35€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Couvercle faciles à ouvrir et à fermer
  • Atténuent le bruit
  • Conçus pour être utilisés comme bac de récupération lorsqu’ils sont retournés
  • Plastique résistant aux produits chimiques
  • Font en sorte que vos nettoyeurs à ultrasons atteignent la température requise plus rapidement
  • Contiennent et évitent les déversements et les fuites
Spécification
Spécification
Couvercle
Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L
Laboratoires médicaux et procédés de production industrielle
Plastique
Vidéos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ > Pour une utilisation avec l’unité à ultrasons FB11201