Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeurs à ultrasons chauffants Elmasonic X-tra ST
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
126 L (volume utile : 97 L)
162 L (volume utile : 133 L)
255 L (volume utile : 215 L)
30 L (volume utile : 22 L)
58 L (volume utile : 45 L)
Dimensions (P x l x H) intérieures:
300 x 330 x 300 mm
330 x 500 x 350 mm
600 x 600 x 350 mm
600 x 600 x 450 mm
650 x 750 x 520 mm
Tension:
230/240 V
3 x 400 V
3 x 400 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cuve à ultrasons en acier inox
- Base de la cuve inclinée pour une meilleure vidange du liquide de nettoyage
- Systèmes d’oscillation de type sandwich hautes performances
- La fréquence des ultrasons peut être réglée entre 25 kHz pour un nettoyage grossier et le pré-nettoyage et 45 kHz pour un nettoyage fin
- Fonction de balayage pour un déplacement continu des pressions sonores maximales et une distribution sonore plus homogène dans le bain de nettoyage
- Fonction d’impulsion commutable pour assurer un nettoyage à ultrasons en profondeur ; optimise également la disponibilité opérationnelle (atteinte du seuil de cavitation) et après le remplacement du panier (réduction du temps de nettoyage)
- Fonction dynamique : les fonctions de balayage et d’impulsion sont exécutées en alternance de manière automatique ; la production d’ultrasons est augmentée jusqu’à 20 %
- En même temps, la distribution uniforme des ultrasons dans le bain à ultrasons améliore l’effet nettoyant
- Chauffage avec régulation de la température de 30°C à 80°C
- Fonction à ultrasons à température contrôlée : l’émission d’ultrasons démarre automatiquement lorsque la température présélectionnée est atteinte
- Arrêt de sécurité automatique après 12 heures de fonctionnement pour éviter tout fonctionnement continu accidentel
- Arrêt de sécurité automatique lorsque le bain atteint une température de 90°C pour éviter toute température excessive
- Affichage des valeurs définies et des valeurs réelles sur l’écran LED
- Boîtier en acier inox
- Roulettes avec frein de stationnement pour déplacer l’appareil lorsqu’il est vide
Spécification
Spécification
| Affichage | LED |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Tension | 3 x 400 V |
| Capacité (métrique) | 126 L (volume utile : 97 L) |
| Dimensions (P x L x H) | 850 x 885 x 936 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 600 x 600 x 350 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage à ultrasons |
| Modèle | 1400H |
| Puissance | 6800 W |
| Poids (métrique) | 87 kg |
| Afficher plus |