Learn More
Elma™ Nettoyant concentré EC110
Offre un haut pouvoir nettoyant pour le matériel de laboratoire et les instruments médicaux. Le nettoyant concentré Elma™ EC110 est une solution à ultrasons alcaline.
Marque:  Elma™ 5807900000
Code produit. 11791359
  • 549.00€ / 25L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Convient aux surfaces en métal, céramique et quartz, aux surfaces de nombreux matériaux plastiques, aux surfaces en caoutchouc et en particulier pour nettoyer les wafers de silicium après un traitement mécanique (sciage)
  • Ne convient ni aux métaux légers (aluminium, magnésium et leurs alliages) ni aux plastiques qui sont susceptibles de se fissurer sous contrainte
  • Élimine les oxydes de métal, les colorations de quartz et les contaminants organiques tenaces, comme les huiles et les graisses collantes en plaques, la cire, les résidus de vernis et la peinture
Spécification
Spécification
Nettoyant EC 110
12,4
> 100°C
<5 % de surfactants anioniques, <5 % de surfactants non ioniques, <5 % de phosphates
Bidon
Pour le nettoyage du métal, de la céramique, du plastique, de wafers de silicium et de surfaces en quartz
Liquide
Marron
Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1824
Bain à ultrasons 3 à 5 %
5°C à 30°C
25 L
Vidéos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Sécurité et traitement
    Afficher plus
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Elma™ Nettoyant concentré EC110 > Bidon ; Capacité : 25 l