Learn More
Fisherbrand™ Packs de systèmes de gel horizontal runVIEW™ Mini et Midi PROMO
runVIEW est conçu pour le fractionnement en temps réel de la taille et la récupération des acides nucléiques. runVIEW peut maximiser l’efficacité de la récupération de l’ADN à partir de gels colorés EtBr et SYBR en minimisant le nombre d’étapes impliquées dans la purification post-électrophorétique.
Marque: Fisherbrand™ F-RVMSMIDI-C
Description
- La plateforme de visualisation portable avec éclairage bleu réglable peut être utilisée avec les cuves d’électrophorèse SUB-GEL Mini et SUB-GEL Midi
- Le couvercle du filtre d’émission bluView avec ventilateur d’extracteur intégré permet une visualisation sans condensation des gels d’agarose bleus colorés par fluorescence de 70 mm ou 100 mm de large
- La lumière bleue est totalement sûre et améliore l’efficacité du clonage par rapport aux UV
- Le pack runVIEW™ CONVERTER comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un couvercle de filtre d’émission bluView Mini ou Midi (permet de convertir les cuves standard SUB-GEL Mini ou SUB-GEL Midi en électrophorèse en temps réel)
- Le pack runVIEW™ STANDARD comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un réservoir SUB-GEL Mini ou Midi runVIEW™
- Le pack runVIEW™ COMPLETE comprend le package STANDARD au format Mini ou Midi avec alimentation électrique
Spécification
Applications : Formation - idéal pour des vérifications rapides d’un nombre faible à moyen d’échantillons après PCR et clonage | |
COMPLETE Package | |
runVIEWTM viewing platform, runVIEW SUB-GEL Mini System, Mini 300V Plus power supply | |
MIDI |