Learn More
Fisherbrand™ Packs de systèmes de gel horizontal runVIEW™ Mini et Midi PROMO
runVIEW est conçu pour le fractionnement en temps réel de la taille et la récupération des acides nucléiques. runVIEW peut maximiser l’efficacité de la récupération de l’ADN à partir de gels colorés EtBr et SYBR en minimisant le nombre d’étapes impliquées dans la purification post-électrophorétique.
389.00€ - 868.90€
Spécification
Description Applications : Formation - idéal pour des vérifications rapides d’un nombre faible à moyen d’échantillons après PCR et clonage
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Type Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Modèle Prix Quantité et disponibilité  
15301367
Afficher les documents
Fisherbrand™
F-RVBSBV-LID-MIDI
Ensemble CONVERTISSEUR MIDI
391.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15391357
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
F-RVBSBV-LID-MINI
Ensemble CONVERTISSEUR MINI
389.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15321367
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
F-RVMSMINI-S
Pack STANDARD MINI
672.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15331367
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
F-RVMSMIDI-S
Pack STANDARD MIDI
749.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15351367
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
F-RVMSMIDI-C
COMPLETE Package MIDI Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15341367
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
F-RVMSMINI-C
COMPLETE Package MINI Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • La plateforme de visualisation portable avec éclairage bleu réglable peut être utilisée avec les cuves d’électrophorèse SUB-GEL Mini et SUB-GEL Midi
  • Le couvercle du filtre d’émission bluView avec ventilateur d’extracteur intégré permet une visualisation sans condensation des gels d’agarose bleus colorés par fluorescence de 70 mm ou 100 mm de large
  • La lumière bleue est totalement sûre et améliore l’efficacité du clonage par rapport aux UV
Trois types de packs disponibles :
  • Le pack runVIEW™ CONVERTER comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un couvercle de filtre d’émission bluView Mini ou Midi (permet de convertir les cuves standard SUB-GEL Mini ou SUB-GEL Midi en électrophorèse en temps réel)
  • Le pack runVIEW™ STANDARD comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un réservoir SUB-GEL Mini ou Midi runVIEW™
  • Le pack runVIEW™ COMPLETE comprend le package STANDARD au format Mini ou Midi avec alimentation électrique
Spécification
Spécification
Applications : Formation - idéal pour des vérifications rapides d’un nombre faible à moyen d’échantillons après PCR et clonage
Nom du produit
Fisherbrand™ Packs de systèmes de gel horizontal runVIEW™ Mini et Midi PROMO