Learn More
Carl Zeiss™ Éclairage annulaire
Marque:  Carl Zeiss™ 435540-9006-000
Code produit. 11825450
  • 1000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Éclairage annulaire
66 mm
1 de chaque
Nom du produit
Carl Zeiss™ Éclairage annulaire > Diamètre : 66mm