Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Incolore
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Sachet
Sachets
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
Description
- La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
- Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
- Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g1 pour les deux variantes de tubes : bouchon SnapTec™ et bouchon à vis
- L’étanchéité du couvercle est assurée pour une large plage de températures
- Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
- Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation des échantillons et le stockage garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
- La matière première de classe 6 USP de haute qualité et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination
- Le tube conique de 25 ml avec bouchon SnapTec™ est autoclavable à 121°C en 20 min
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 25/sachet, 8 sachets |
| Conditionnement | Sachets |
| Quantité | 200 tubes |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Apyrogène, exempt de DNase, de RNase, d’ADN humain, d’ADN ramifié |
| Afficher plus |