Learn More
Invitrogen™ Stylo de marquage permanent résistant aux solvants ReadyProbes™
Permet l’écriture résistante aux solvants sur lames de microscope en verre dépoli.
Marque:  Invitrogen™ R37623
85.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17133773
  • 115.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le stylo de marquage permanent résistant aux solvants ReadyProbes permet le marquage indélébile des lames de microscope en verre dépoli.
  • Il est résistant à la plupart des solvants, y compris les alcools et le xylène.
Remarque : Ce stylo marqueur permet une écriture résistante aux solvants sur l’extrémité dépolie des lames de microscope en verre. Le verre ordinaire (non dépoli) ou le plastique lisse ne sont pas considérés comme des surfaces appropriées pour retenir l'encre du stylo, car les résidus peuvent être facilement essuyés sur ces surfaces. L'utilisation du stylo sur d'autres types de surfaces dures (telles que la surface lisse d'un cryoflacon ou de tubes Eppendorf) pourrait produire une écriture non résistante aux solvants. Lorsqu'il est utilisé sur des lames de microscope en verre dépoli, le stylo de marquage permanent résistant aux solvants ReadyProbes résiste à la plupart des solvants, y compris les alcools et le xylène. Assurez-vous de laisser sécher l'encre avant de l'exposer au solvant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marqueur permanent
Jeu de 5 stylos.
Stocker à température ambiante.
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après réception.
5 stylos
ReadyProbes™
5 stylos
Expédition à température ambiante ou sur glace humide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2936203 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberR37623
Numéro de lot2896699 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/05/2024 Catalog NumberR37623
Numéro de lot2896698 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2024 Catalog NumberR37623
Numéro de lot2850251 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog NumberR37623
Numéro de lot2812016 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2023 Catalog NumberR37623
Nom du produit
Invitrogen™ Stylo de marquage permanent résistant aux solvants ReadyProbes™ > 5 stylos