Learn More
Thermo Scientific™ Raccords haute pression RheFlex™
Raccordements haute pression fiables avec les raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™.
Marque: Thermo Scientific™ 6000-111
Description
Assurez des raccordements haute pression fiables à l’aide des raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™. Ces raccords sont usinés de précision à partir d’acier inoxydable 316 pour être exempts de bavures et de contaminants.
Spécification
Ensemble de raccords haute pression longs | |
Colonnes LC | |
5 / paquet |
10-32, 1/16 po Ensemble de raccords longs | |
Acier inoxydable |