Learn More
Thermo Scientific™ Raccords haute pression RheFlex™
Code produit. 10197704 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Ensemble de raccords haute pression courts
Ensemble de raccords haute pression longs
Ferrule SST RheFlex 1/16
Ferrule 1/16 po haute pression
Jeu de raccords à haute pression extra longs
Kit de raccords RheFlex SST 10-32, 1/16
Quantité:
10/boîte
10 / boîte
5 / paquet
Conditionnement:
10 pièces
5 PCS
5 pièces
Code produit. 10197704
Marque: Thermo Scientific™ 6000262
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccordements haute pression fiables avec les raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™.
Assurez des raccordements haute pression fiables à l’aide des raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™. Ces raccords sont usinés de précision à partir d’acier inoxydable 316 pour être exempts de bavures et de contaminants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Jeu de raccords à haute pression extra longs
Description 10 à 32, jeu de raccords extra longs 1/16 po
À utiliser avec (équipement) Colonnes LC
Matériau Acier inoxydable
Quantité 10/boîte