Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex Wellcogen™ Neisseria meningitidis B / E. coli K1
Détectez rapidement les antigènes de Neisseria meningitidis du groupe B et d’E. coli K1 présents dans les liquides corporels humains, les hémocultures ou sur des milieux de culture par agglutination au latex.
Marque:  Thermo Scientific™ R30859502
Code produit. 11474089
  • 387.00€ / 30 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez directement les antigènes de Neisseria meningitidis du groupe B et d’E. coli K1 présents dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) humain, le sérum, l’urine, les hémocultures ou sur des milieux de culture à l’aide du test rapide d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis B / E. coli K1.
Utilisez ce test au latex rapide pour la détection qualitative de l’antigène de Neisseria meningitidis (méningocoque) du groupe B et d’Escherichia coli K1 présent dans les liquides corporels suite à une infection.
Le latex peut également servir à la détection de l’antigène spécifique dans des surnageants d’hémocultures et à l’identification de cultures de méningocoque du groupe B ou d’E. coli K1.
Le réactif consiste en des particules de latex de polystyrène enrobées d’anticorps monoclonaux spécifiquement dirigés contre l’antigène du méningocoque du groupe B. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues. Remarque : l’antigène polysaccharide K1 d’E. coli montre la même identité structurelle et immunologique que l’antigène du méningocoque du groupe B et le réactif ne fait pas de distinction entre les deux. Par conséquent, le réactif peut participer au diagnostic d’une méningite à méningocoques et d’une méningite néonatale à E. coli.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Oui
Kit de test de Neisseria Meningitidis
30 tests/kit
Kit de test Wellcogen Neisseria meningitidis B / E. coli K1
antigènes de Neisseria meningitidis du groupe B et d’E. coli K1 présents dans les liquides corporels, les hémocultures ou sur des milieux de culture
Groupe B
B/E. coli
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6208672 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog NumberR30859502
Numéro de lot6172786 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberR30859502
Numéro de lot6160258 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog NumberR30859502
Numéro de lot6149402 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/10/2024 Catalog NumberR30859502
Numéro de lot6127676 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberR30859502
Nom du produit
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex Wellcogen™ Neisseria meningitidis B / E. coli K1 > 30 kits Well N. men / e.coli par boîte