Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex Wellcogen™ Neisseria meningitidis groupes A, C, Y, W135
Click to view available options
Quantité:
30 tests/kit
Conditionnement:
30 tests
Description
Détectez immédiatement les antigènes spécifiques de Neisseria meningitidis des groupes A, C, Y, W135 présents dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) humain, le sérum, l’urine ou les hémocultures à l’aide du test rapide d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135.
Utilisez ce test rapide latex destiné à la détection qualitative de l’antigène de Neisseria meningitidis (méningocoque) des groupes A, C, Y et W135, que l’on retrouve dans les liquides corporels suite à une infection ou encore dans les hémocultures.
Le réactif consiste en des particules de latex de polystyrène enrobées d’anticorps spécifiquement dirigés contre les antigènes des méningocoques des sérogroupes A, C, Y et W135. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Le réactif consiste en des particules de latex de polystyrène enrobées d’anticorps spécifiquement dirigés contre les antigènes des méningocoques des sérogroupes A, C, Y et W135. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Coffret Wellcogen Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 |
| Marquage CE | Oui |
| Type | Kit de test de Neisseria Meningitidis |
| Matériau | PS |
| Groupe d’organismes | Groupe A, C, Y, W135 |
| Quantité | 30 tests/kit |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction