Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud dextrose Remel™, pH 5,6
La gélose de Sabouraud au dextrose, pH 5,6 est utilisée pour isoler les champignons.
Marque:  Thermo Scientific™ R454462
155.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12677619
  • 161.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La gélose de Sabouraud au dextrose, pH 5,6 est utilisée pour isoler les champignons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle :USP
Poudre
500 g
Gélose de Sabouraud dextrose, pH 5,6
Gélose
Pour 7,7 L de milieu
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot101470 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2025 Catalog NumberR454462
Numéro de lot101469 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberR454462
Numéro de lot101468 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2024 Catalog NumberR454462
Numéro de lot804248 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog NumberR454462
Numéro de lot764208 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2024 Catalog NumberR454462
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud dextrose Remel™, pH 5,6 > Gélose de Sabouraud dextrose, pH 5,6 ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement