Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud dextrose Remel™, pH 5,6
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
La gélose de Sabouraud au dextrose, pH 5,6 est utilisée pour isoler les champignons.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle :USP |
| Description | Gélose de Sabouraud dextrose, pH 5,6 |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour 7,7 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement