Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque: Brady™ 811687
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes auto-adhésives avec symbole GHS
- Polyester laminé avec finition brillante
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus difficiles
- Les matériaux ultra-durables signifient que vous n'avez besoin d'étiqueter les produits qu'une seule fois dans leur vie
- Résistance extrême aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
- Les étiquettes peuvent résister à des températures allant de -40°C à 120°C
- Les étiquettes de 50 mm x 50 mm sont fournies sous forme de rouleau continu avec découpe si nécessaire
- Les étiquettes de 100 mm x 100 mm sont fournies sous la forme d’étiquettes individuelles sur rouleau
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Polyester | |
Monté sur carte | |
Polyester laminé | |
70 mm | |
70 mm | |
Inflammable | |
Rouge sur blanc |
PIC 1802-70*70-B7541-CRD | |
6/paquet | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
Diamant | |
Symbole SGH |