Learn More
Thermo Scientific™ Disque PYR Remel™ avec réactif
Utilisée pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production PYRase.
78.65€ - 320.00€
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12653558
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R30854401
Paquet de 100 100 tests
320.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-07-2024
pour voir le stock disponible 
11414089
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R30854301
50/boîte 50 tests
262.00€
50 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
13581440
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R211172
25 Discs 25 Tests/Kit Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Le disque PYR Remel Thermo Scientific™ avec réactif est utilisé pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production de PYRase.
Spécification
Spécification
2°C à 8°C