Learn More
Thermo Scientific™ Disque PYR Remel™ avec réactif
Utilisée pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production PYRase.
Marque: Thermo Scientific™ R30854301
245.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le disque PYR Remel Thermo Scientific™ avec réactif est utilisé pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production de PYRase.
Spécification
2°C à 8°C | |
50/boîte | |
Oui | |
50 tests |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.