Learn More
Thermo Scientific™ Disque PYR Remel™ avec réactif
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests/kit
50 tests
Conditionnement:
100 tests
25 pièces
50 tests
Description
Le disque PYR Remel Thermo Scientific™ avec réactif est utilisé pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production de PYRase.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Marquage CE | Oui |
| Quantité | 100 tests |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.