Learn More
Thermo Scientific™ Disque PYR Remel™ avec réactif
Utilisée pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production PYRase.
Marque: Thermo Scientific™ R211172
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Le disque PYR Remel Thermo Scientific™ avec réactif est utilisé pour l’identification présumée d’entérocoques, de streptocoques du groupe A de Lancefield et d’E. coli selon la production de PYRase.
Spécification
2°C to 8°C | |
25 Discs | |
25 Tests/Kit |