Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Columbia MLT (déshydratée)
Cultivez des organismes exigeants et non exigeants, y compris les sporogènes Clostridium à l’aide de la gélose Columbia MLT.
Marque:  Thermo Scientific™ R455412
147.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15278957
  • 152.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cultivez des organismes exigeants et non exigeants, y compris les sporogènes Clostridium à l’aide de la gélose Columbia MLT (déshydratée) Thermo Scientific™ Remel™. La gélose Columbia est un milieu nutritif polyvalent mis au point par Ellner et al. à l’Université Columbia1. Ellner a combiné des peptones provenant de protéines animales et végétales qui enrichissent la croissance d’organismes exigeants et non exigeants. La gélose Columbia MLT est formulée conformément aux directives de la pharmacopée américaine (USP) / pharmacopée européenne (EP) harmonisée pour tester la présence de Clostridium spp2,3.
Cultivez des organismes exigeants et non exigeants, y compris les sporogènes Clostridium à l’aide de la gélose Columbia MLT.
  • Conforme aux directives de la pharmacopée américaine (USP) / pharmacopée européenne (EP) harmonisée pour les tests de limites microbiennes pour Clostridium spp.
  • Peut être utilisé comme gélose de base pour isoler divers organismes par l’ajout de suppléments spécifiques.
Ce milieu peut être utilisé pour les procédures qualitatives comme milieu polyvalent. Il contient des peptones qui fournissent des facteurs de croissance tels que l’azote, le carbone, les vitamines et les éléments traces essentiels à la croissance bactérienne. L’amidon de maïs sert de source d’énergie et l’extrait de levure fournit des vitamines complexes B.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle :USP
Poudre
500 g
Gélose Columbia
Milieux de culture
pour 12,0 litres de milieu
Documents
Instructions
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot232478 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2025 Catalog NumberR455412
Numéro de lot217216 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberR455412
Numéro de lot182706 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2024 Catalog NumberR455412
Numéro de lot165311 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/10/2024 Catalog NumberR455412
Numéro de lot112109 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog NumberR455412
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose Columbia MLT (déshydratée) > Gélose Columbia ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement