Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose au sang Columbia (déshydratée)
Cultivez des micro-organismes exigeants avec des réactions hémolytiques claires et une bonne différenciation coloniale grâce à cette base de gélose au sang à usage général.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0331B
124.37 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10188142
  • 229.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cultivez et isolez des microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement visibles en utilisant la base de gélose au sang (déshydratée) Columbia Thermo Scientific™ Oxoid™ avec du sang total défibriné (SR0050). La base de gélose au sang Columbia constitue un milieu de base idéal pour la préparation de gélose au sang, de gélose chocolat et de divers milieux sélectifs et d’identification.
Assurer la croissance d’organismes exigeants avec production rapide de grandes colonies, une définition claire des zones d’hémolyse et une bonne différenciation des colonies afin de garantir des performances globales avec la gélose au sang Columbia lorsque celle-ci est utilisée avec du sang défibriné entier.
En règle générale, la gélose au sang provient d’un hydrolysat de caséine ou d’un bouillon de culture. L’avantage de l’hydrolysat de caséine est la production rapide de grandes colonies et celui du bouillon de culture la définition claire de zones d’hémolyse ainsi qu’une bonne différenciation des colonies. Cette formulation associe les avantages des deux pour des performances optimales1.
  • Produit de grandes colonies de microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement définies et la morphologie coloniale.
  • Sert de base idéale pour les milieux contenant du sang et pour les formulations de milieux sélectifs dans lesquels différentes combinaisons d’agents antimicrobiens sont utilisées comme additifs.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Milieu sélectif de Blaser-Wang
Gélose
Pour milieu de 12.8 L
Poudre
500 g
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6243701 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2025 Catalog NumberCM0331B
Numéro de lot6243702 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Numéro de lot6243700 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Numéro de lot6242183 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Numéro de lot6236079 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Base de gélose au sang Columbia (déshydratée) >
Pour un usage en laboratoire uniquement