Learn More
Bochem™ Lame en carbure de rechange
Marque: Bochem™ 12251
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Coupe verre• Lame en carbure de tungstène
• Longueur 180mm
• Lame en carbure de tungstène
Spécification
Carbure | |
Pour la coupe du verre | |
1boîte |
Lame en carbure de rechange | |
40 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Lame en carbure de rechange > Lame en carbure de rechange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu