Learn More
IKA™ Chambres de broyage
Marque:  IKA™ 0002983100
471.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10163331
  • 534.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bol 250mL polycarbonate/acier inox chambre de broyage φ 72 x 112mm
• Accessoires obligatoires 35189
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chambre de broyage
Compatible avec le broyeur analytique de base A11
Entrée en acier inox
80 mL
ETFE renforcé en fibre de verre
A11.5
Nom du produit
IKA™ Chambres de broyage > Capacité : 80 ml