Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
117.00€
Spécification
Gamme de produits ReadyCount™
Compatibilité Countess II FL > 1.0.249 ; Countess 3 FL ≥ 1.0.296.782
À utiliser avec (équipement) Countess II FL & Countess 3 FL
Quantité 100 Assays
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17198855
Afficher les documents
Invitrogen™
A49903
Coloration de cellules mortes Red
117.00€
100 pièces
17108865
Afficher les documents
Invitrogen™
A49904
Coloration nucléaire Bleu
117.00€
100 pièces
17118865
Afficher les documents
Invitrogen™
A49905
Coloration de viabilité Green/Red
117.00€
100 pièces
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
ReadyCount™
Countess II FL & Countess 3 FL
conditions ambiantes
Countess II FL > 1.0.249 ; Countess 3 FL ≥ 1.0.296.782
100 Assays
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains