Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marque: Invitrogen™ PA128568
185.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
PA1-28568 detects Mouse IgG from mouse samples.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spécification
Mouse IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
HRP | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
Mouse | |
Secondary Antibody | |
IgG |
Immunohistochemistry, ELISA, Western Blot | |
2 mg/mL | |
0.02M potassium phosphate with 10mg/mL BSA, 0.15M NaCl and 0.01% gentamicin sulfate; pH 7.2 | |
Mouse IgG whole molecule. | |
1 mg | |
Secondary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AB4624157 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
0Heures
22Minutes
10Secondes
21Nouvelle offre Économisez maintenant