Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marque: Invitrogen™ PA128587
186.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spécification
Human IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
HRP | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
Human | |
Secondary Antibody | |
IgG |
Dot Blot, Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
2.0 mg/mL | |
0.02M potassium phosphate with 10mg/mL BSA, 0.15M NaCl and 0.01% gentamicin sulfate; pH 7.2 | |
human IgG whole molecule. | |
1 mg | |
Secondary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AB4631674A | Certificat d’analyse | 14/02/2025 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Économisez maintenant