Learn More
Pince en polyacétal Quickfit™ pour joints sphériques
Code produit. p-8002683
Click to view available options
Couleur:
Orange clair
Rouge foncé
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12613032
Marque: Quickfit KS13
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour maintenir le verre comportant des joints sphériques Quickfit™
  • En polyacétal
  • Peut considérablement réduire le recours à des pinces
  • Facile à ajuster et retirer
  • Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 80°C
  • Clips à code couleur pour une identification facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5/paquet
Type Pince à rodage
Matériau POM
Couleur Violet