Learn More
Thermo Scientific™ Kits de purification pour la méthode QuEChERS EN 15662
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 pour analyser des matrices d’échantillons complexes pour détecter les résidus, toxines et autres contaminants.
129.00€ - 227.40€
Spécification
Comprend | Sels en tubes pré-remplis |
---|---|
Méthode | Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode EN 15662 |
Code produit | Marque | Description | Salt Composition | Type d’échantillon | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Salt Composition | Type d’échantillon | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17309842
|
Thermo Scientific™
S2-15-FW-EN-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode EN 15662 ; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18 dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18 | Fruits et légumes avec graisses et cires | 15 ml |
129.00€
Pack de 50 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17379842
|
Thermo Scientific™
S2-15-HP-EN-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour la méthode EN 15662 ; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB | Fruits et légumes hautement pigmentés | 15 ml |
144.03€
Pack de 50 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17339852
|
Thermo Scientific™
S2-15-P-EN-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour la méthode EN 15662 ; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 15 mg de GCB dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 15 mg de GCB | Fruits et légumes pigmentés | 15 ml |
150.27€
Pack de 50 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17379852
|
Thermo Scientific™
S2-2-FW-EN-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode EN 15662 ; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 25 mg de C18 dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 50/boîte | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 25 mg de C18 | Fruits et légumes avec graisses et cires | 2 ml |
166.40€
Pack de 100 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17399852
|
Thermo Scientific™
S2-2-GFV-EN-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode EN 15662 ; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA | Fruits et légumes généraux | 2 ml |
169.52€
Pack de 100 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17309862
|
Thermo Scientific™
S2-2-HP-EN-KIT |
Kit de purification pour la méthode QuEChERS EN 15662 ; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB | Fruits et légumes hautement pigmentés | 2 ml |
227.40€
Pack de 100 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17339862
|
Thermo Scientific™
S2-2-P-EN-KIT |
Kit de purification pour la méthode QuEChERS EN 15662 ; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB | Fruits et légumes pigmentés | 2 ml |
190.32€
Pack de 100 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus de pesticides, des résidus de médicaments vétérinaires et des toxines à l’aide de la méthode EN 15662. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 facilitent la préparation des échantillons et vous permettent d’effectuer en toute confiance des extractions et d’analyser en toute confiance des échantillons de fruits et de légumes pour détecter les résidus de pesticides et autres contaminants.
Les kits de nettoyage sont disponibles en tubes pré-remplis de 2 ml et 15 ml pour les matrices suivantes : les fruits et légumes en général, les fruits et légumes pigmentés, les fruits et légumes hautement pigmentés, et les fruits et légumes contenant des graisses et des cires.
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662 ?
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau restante de l’échantillon
- NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon
- Citrate de trisodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- Citrate de disodium sesquihydraté : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon
- C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences non polaires de l’échantillon
- GCB : (carbone graphité) élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
Spécification
Sels en tubes pré-remplis | |
Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode EN 15662 |