Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Protéine A - Sepharose™ 4B
Marque:  Novex™ 101042
1118.72 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10019462
  • 1678.00€ / 25mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Ce produit est préparé par couplage covalent hautement purifié (>98 % par SDS-PAGE) de la protéine A souche 1 Staph. Aureus Cowan à Sepharose™ 4B.
Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Protéine A
Affinité
Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (25 ml de protéine A-Sepharose™ 4B + 25 ml de PBS) Glace humide
Suspension
Sepharose™
Protéine A
25 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL406581 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number101042
Numéro de lotZG381931 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number101042
Numéro de lotYI376823 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2023 Catalog Number101042
Numéro de lotXK361891 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2023 Catalog Number101042
Numéro de lotYF368797 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2023 Catalog Number101042
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B > 25 ml
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.