Learn More
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité : 2,5 L, Emballage : Flacon en verre, Point d’ébullition : 240,0°C à 243,0°C, non désigné, Point de fusion : -49,0°C, poids moléculaire : 102,09, pourcentage de pureté : 99,5 %, plage de pourcentage du dosage : 99,4 % min (GC), CAS : 108-32-7, densité : 1,2040g/ml
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propylene carbonate |
Point de fusion | -49,0°C |
Densité | 1.2040g/mL |
Point d’ébullition | 240.0°C to 243.0°C |
Point d’éclair | 116°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99.4% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4200 to 1.4220 |
Quantité | 2.5 L |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465763 | Certificat d’analyse | 27/08/2024 | 131565000,131560025,131560100,131560010 |
A0458760 | Certificat d’analyse | 18/12/2023 | 131565000,131560025,131560100,131560010 |
A0448481 | Certificat d’analyse | 05/10/2023 | 131565000,131560025,131560100,131560010 |
A0452979 | Certificat d’analyse | 10/05/2023 | 131565000,131560025,131560100,131560010 |
A0401872 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 131565000,131560025,131560100,131560010 |
Sécurité et traitement
- Propylene carbonate