Learn More
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11474444
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474444
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11474444
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13104.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le carbonate de diméthyle est utilisé comme solvant dans la synthèse organique et est considéré comme un substitut aux solvants comme la méthyléthylcétone, l’acétate de tert-butyle et le parachlorobenzotrifluorure. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation du carbonate de diphényle, qui à son tour est utilisé comme matière première clé pour la synthèse du bisphénol-A-polycarbonate. Il est également utilisé comme agent de méthylation verte impliqué dans la méthylation de l’aniline, des phénols et des acides carboxyliques. Il peut être utilisé comme additif de carburant en raison de sa teneur élevée en oxygène. Il est également utilisé pour les supercondensateurs et les batteries au lithium.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de diméthyle est utilisé comme solvant dans la synthèse organique et est considéré comme un substitut aux solvants comme la méthyléthylcétone, l’acétate de tert-butyle et le parachlorobenzotrifluorure. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation du carbonate de diphényle, qui à son tour est utilisé comme matière première clé pour la synthèse du bisphénol-A-polycarbonate. Il est également utilisé comme agent de méthylation “verte” impliqué dans la méthylation de l’aniline, des phénols et des acides carboxyliques. Il peut être utilisé comme additif de carburant en raison de sa teneur élevée en oxygène. Il est également utilisé pour les supercondensateurs et les batteries au lithium.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-38-6
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00008420
Clé InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
CID PubChem 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nom IUPAC Carbonate de diméthyle
SMILES COC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl carbonate
Point de fusion ∼4°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 90°C
Point d’éclair 16°C (61°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.368
Quantité 500 g
Numéro UN UN1161
Beilstein 635821
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3241
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether; Immiscible with water.
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462641 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Numéro de lot10242604 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2022 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Numéro de lot10237773 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Numéro de lot10235540 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Numéro de lotB09Q08 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl carbonate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >