Learn More
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10046612
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10046612
1 l, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10046612
Marque: Thermo Scientific Acros 131560010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité :2,5 L, Emballage :flacon en verre, point d’ébullition :240,0°C à 243,0°C, non désigné, point de fusion :-49,0°C, poids moléculaire :102,09, pourcentage de pureté :99,5 %, plage de pourcentage du dosage :99,4 % min (GC), CAS :108-32-7, densité :1,2040 g/ml
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité : 2,5 L, Emballage : Flacon en verre, Point d’ébullition : 240,0°C à 243,0°C, non désigné, Point de fusion : -49,0°C, poids moléculaire : 102,09, pourcentage de pureté : 99,5 %, plage de pourcentage du dosage : 99,4 % min (GC), CAS : 108-32-7, densité : 1,2040g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carbonate de propylène, carbonate de 1,2-propylène, Carbonate cyclique de 1,2-propanediol, 1,3-dioxolan-2-one,4-méthyl, carbonate de propylène cyclique, carbonate de 1,2-propanediol, carbonate de 1-méthyléthylène, carbonate de 1,2-propylène cyclique, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonate de propylène
Point de fusion -49.0°C
Densité 1.2040 g/ml
Point d’ébullition 240.0°C à 243.0°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4200 à 1.4220
Quantité 1 l
Gravité spécifique 1.204
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 200 g/L (25°C). Autres solubilités : miscible avec de l’acétone, du benzène, du chloroforme, du dmf, de l’éther, de l’acétate d’éthyle et de l’alcool éthylique, légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone, soluble dans la plupart des solvants organiques
Viscosité 2.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >