Learn More
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10669263
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10669263
10 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10669263
Marque: Thermo Scientific Acros 131560100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité :2,5 L, Emballage :flacon en verre, point d’ébullition :240,0°C à 243,0°C, non désigné, point de fusion :-49,0°C, poids moléculaire :102,09, pourcentage de pureté :99,5 %, plage de pourcentage du dosage :99,4 % min (GC), CAS :108-32-7, densité :1,2040 g/ml
Carbonate de propylène, 99,5 %, Acros Organics, Quantité : 2,5 L, Emballage : Flacon en verre, Point d’ébullition : 240,0°C à 243,0°C, non désigné, Point de fusion : -49,0°C, poids moléculaire : 102,09, pourcentage de pureté : 99,5 %, plage de pourcentage du dosage : 99,4 % min (GC), CAS : 108-32-7, densité : 1,2040g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene carbonate
Point de fusion -49.0°C
Densité 1.2040g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 10 L
Gravité spécifique 1.204
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosité 2.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465763 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog Number131565000,131560025,131560100,131560010
Numéro de lotA0458760 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog Number131565000,131560025,131560100,131560010
Numéro de lotA0448481 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2023 Catalog Number131565000,131560025,131560100,131560010
Numéro de lotA0452979 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog Number131565000,131560025,131560100,131560010
Numéro de lotA0401872 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number131565000,131560025,131560100,131560010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de propylène, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >