Learn More
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10689824
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10689824
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10689824
Marque: Thermo Scientific Acros 116120010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-38-6
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00008420
Clé InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nom IUPAC Carbonate de diméthyle
SMILES COC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl carbonate
Point de fusion 2.0°C to 4.0°C
Densité 1.0690g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2CO
Indice de réfraction 1.3672 to 1.3692
Quantité 1 kg
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Merck Index 15, 3263
Gravité spécifique 1.069
Informations sur la solubilité Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosité 0.625 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465218 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog Number116120010,116125000,116120025,116120100
Numéro de lotA0462641 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number116120010,116125000,116120025,116120100
Numéro de lotA0458004 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2023 Catalog Number116120010,116125000,116120025,116120100
Numéro de lotA0454098 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number116120010,116125000,116120025,116120100
Numéro de lotA0454101 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number116120010,116125000,116120025,116120100
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Nom du produit
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >