Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Cell Lysis Buffer
Utilisé pour lyser les cellules dans des conditions non dénaturantes. Le tampon de lyse cellulaire Invitrogen™ ProcartaPlex™ est disponible en unités de 20 ml qui doivent être stockées réfrigérées (pour une utilisation continue) ou congelées (pour des périodes plus longues). D’autres inhibiteurs de protéase peuvent être ajoutés sans difficultés.
Marque:  Invitrogen™ EPX-99999-000
Code produit. 15572117
  • 202.00€ / 20mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour la lyse des cellules adhérentes, 400 μl de tampon de lyse cellulaire sont utilisés pour une boîte de 10 cm. Pour les cellules non adhérentes, 400 μl de tampon sont utilisés pour 107 cellules, une fois lavées dans du PBS et regroupées. Le tampon doit être réfrigéré et le PMSF doit être ajouté au tampon immédiatement avant son utilisation.
Composition du tampon :
  • 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5)
  • NaCl 150 mM
  • Na2EDTA 1 mM
  • EGTA 1 mM
  • Triton à 1 %
  • Pyrophosphate de sodium 2,5 mM
  • β-glycérophosphate 1 mM
  • Na3VO4 1 mM
  • Leupeptine 1 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon
Canin, Souris, Rat, Porcs, Primate non humain, Humaine
ProcartaPlex™
20 mL
Instruments Luminex™
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot442419-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot429592-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2024 Catalog NumberEPX-99999-000
Numéro de lot422413-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2024 Catalog NumberEPX-99999-000
Numéro de lot417331-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2024 Catalog NumberEPX-99999-000
Numéro de lot413129-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2024 Catalog NumberEPX-99999-000
Nom du produit
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Cell Lysis Buffer > Tampon de lyse cellulaire ProcartaPlex