Learn More
Thermo Scientific™ Supports de pré-colonnes HPLC préparative
Protégez votre colonne HPLC préparative Thermo Scientific contre les particules imprévues qui peuvent réduire la durée de vie de votre colonne avec une pré-colonne et un support de garde.
Marque: Thermo Scientific™ 889-020
Description
L’utilisation de gardes préparatives est un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de vos colonnes préparatives. Les supports de pré-colonne préparative Thermo Scientific™ permettent un montage et une connexion aisés de la pré-colonne à la colonne préparative.
La sélection du support de protection préparative adapté à la taille de la colonne HPLC préparative est importante. Nous proposons plusieurs tailles de supports de protection qui sont tous dans un format autonome pratique nécessitant des connexions entre l’entrée et la sortie LC et la colonne LC préparative.
Nos supports de protection préparative sont disponibles en raccords de connexion 1/16 po. ou 1/8 po. dans des tailles de protection plus grandes pour être compatibles avec votre matériel de système HPLC préparatif.
Spécification
Support de protection, autonome | |
Pré-colonne préparative | |
Thermo Scientific |
20 mm | |
20 mm | |
Guard Column Holder |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.