Learn More
Thermo Scientific™ Supports de pré-colonnes HPLC préparative
Protégez votre colonne HPLC préparative Thermo Scientific contre les particules imprévues qui peuvent réduire la durée de vie de votre colonne avec une pré-colonne et un support de garde.
Marque: Thermo Scientific™ 891-030
492.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’utilisation de gardes préparatives est un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de vos colonnes préparatives. Les supports de pré-colonne préparative Thermo Scientific™ permettent un montage et une connexion aisés de la pré-colonne à la colonne préparative.
La sélection du support de garde préparative adapté à la taille de la colonne HPLC préparative est importante. Nous proposons plusieurs tailles de supports de garde qui sont tous dans un format autonome pratique nécessitant des connexions entre l’entrée et la sortie LC et la colonne LC préparative.
Nos supports de garde préparative sont disponibles en raccords de connexion 1/16 po ou 1/8 po dans des tailles de garde plus grandes pour être compatibles avec votre matériel de système HPLC préparatif.
Spécification
Support de protection 1/16 po | |
Pré-colonne préparative | |
Thermo Scientific |
20 mm | |
30 mm | |
Support de colonne de garde |