Learn More
WTW™ Capteur de turbidité IR VisoTurb™ 900-P IDS
Le capteur de turbidité IR WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS est conçu pour la mesure de turbidité numérique de l’IDS pour les applications de terrain dans les eaux de surface et les échantillons de processus.
Marque: WTW™ 600700
1729.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesure numérique de la turbidité de l’IDS avec pour les applications mobiles sur site dans les eaux de surface, les tests de pompage et les échantillons de processus
- Pour une utilisation avec tous les instruments de mesure portables MultiLine™ IDS et en laboratoire avec les modèles inoLab™ Multi 9310 IDS, 9620 IDS et 9630 IDS
- Étalonnage facile en deux ou trois points
- Convient aux mesures multi-paramètres
- Robuste et fiable
- Boîtier en titane résistant à la corrosion, étanche jusqu’à 10 bars
- L’utilisation avec les modules sans fil IDS est recommandée
Spécification
Capteur numérique pour la mesure de la turbidité, compatible sans fil | |
Instruments de mesure portatifs IDS MultiLine, InoLab Multi 9310 IDS, 9620 IDS et 9630 IDS | |
Tête enfichable universelle | |
Modules sans fil IDS |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Capteur de turbidité IR VisoTurb™ 900-P IDS > Inclut une tête enfichable universelle
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu