Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
11.70€ - 39.35€
Spécification
Type | Boîte de stockage pour lames |
---|---|
Capacité de lame | 100 |
Type de bouchon | Charnière avec fermoir |
L’appareil peut contenir | 100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) |
Dimensions (L x l x H) | 208 x 175 x 34 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de doublure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de doublure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11701486
|
Fisherbrand™
HS15994M |
Bleu | Mousse |
23.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10428241
|
Fisherbrand™
HS15994NF |
Vert | None |
11.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11394135
|
Fisherbrand™
HS15994QF |
Jaune | Mousse |
11.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721486
|
Fisherbrand™
HS15994RF |
Blanc | Mousse |
23.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11711486
|
Fisherbrand™
HS15994PF |
Rouge | Mousse |
23.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374145
|
Fisherbrand™
HS15994G |
Noir | Liège |
18.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11314145
|
Fisherbrand™
HS15994A |
Bleu | Liège |
39.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11324145
|
Fisherbrand™
HS15994B |
Vert | Liège |
13.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11334145
|
Fisherbrand™
HS15994C |
Rouge | Liège |
39.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11354145
|
Fisherbrand™
HS15994E |
Blanc | Liège |
20.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11344145
|
Fisherbrand™
HS15994D |
Jaune | Liège |
17.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames /liliLa boîte est revêtue de mousse /liliLe couvercle à charnière est maintenu parfaitement fermé par un fermoir nickelé résistant à la rouille /liliEmpilable/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Charnière avec fermoir | |
208 x 175 x 34 mm | |
34 mm | |
8,18 in | |
ABS | |
Oui |
100 | |
100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) | |
Fiche d’inventaire de lames | |
208 mm | |
Rectangulaires | |
175 mm |