Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Matériau de doublure:
Liège
Mousse
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames pour microscope standard en place dans les fentes rainurées/liliBoîtier en ABS durable disponible avec ou sans doublure/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames/liliIl est équipé d’un couvercle à charnière avec une boucle anti-rouille et nickelée/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/li/ul
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage pour lames |
| Capacité de lame | 100 |
| Type de bouchon | Charnière avec fermoir |
| Couleur | Jaune |
| Compartiments | 100 |
| L’appareil peut contenir | 100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) |
| Dimensions (L x l x H) | 208 x 175 x 34 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) |
| Hauteur (impériale) | 1,33 in |
| Hauteur (métrique) | 34 mm |
| Afficher plus |